Stampa…
tert-Butyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,9-Diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
OR2329-1G OR2329-5G
APOSOR2329-1GEA 1650 EUR
APOSOR2329-1G APOSOR2329-5G
tert-Butyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate 95+%
tert-Butyl-1,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 254,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998745
CAS Number: 1031927-14-6