Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 263…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682056
CAS Number: 16209-00-0