Stampa…
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-250MG OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 93 EUR
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-250MG APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₈ClNS
Punto di fusione: 49…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00723503
CAS Number: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III