Stampa…
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 46.4 EUR
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02681934
CAS Number: 20949-81-9