Stampa…
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141954
CAS Number: 7113-10-2