Stampa…
6-Morpholinonicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 EUR
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659703
CAS Number: 173282-60-5