Stampa…
6-Morpholinonicotinoyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23271-1G OR23271-5G OR23271-10G
APOSOR23271-1GEA 77 EUR
APOSOR23271-1G APOSOR23271-5G APOSOR23271-10G
6-Morpholinonicotinoyl chloride, grado tecnico
6-Morpholinonicotinoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 226.66 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681966
CAS Number: 313350-36-6
UN: 3261
ADR: 8 III