Stampa…
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23268-25G OR23268-5G OR23268-1G
APOSOR23268-25GEA 145 EUR
APOSOR23268-25G APOSOR23268-5G APOSOR23268-1G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01057413
CAS Number: 280556-71-0