Stampa…
4-Morpholinobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Morpholinobenzoic acid, 4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
OR23266-5G OR23266-25G OR23266-100G
APOSOR23266-5GEA 53.9 EUR
APOSOR23266-5G APOSOR23266-25G APOSOR23266-100G
4-Morpholinobenzoic acid
4-Morpholinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Peso molecolare: 207,2300 g/mol
Punto di fusione: 284…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00588379
CAS Number: 7470-38-4