Stampa…
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 164 EUR
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formula: C₅H₉BrO
Peso molecolare: 165,04 g/mol
Punto di ebollizione: 170…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016894
CAS Number: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3