Stampa…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 147 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085167
CAS Number: 187999-31-1