Stampa…
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 125 EUR
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
5-Benzotriazolecarboxylic acid
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012318
CAS Number: 23814-12-2