2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR23252-1G
OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA
139
EUR
APOSOR23252-1G
APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682016 CAS Number: 321309-43-7 |