Stampa…
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 139 EUR
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02055811
CAS Number: 352018-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III