Stampa…
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 109 EUR
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉IN₂
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00626320
CAS Number: 51660-65-2