Stampa…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 0 EUR
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 132 °C/12mmHg
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159623
CAS Number: 2644-93-1