Stampa…
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde, 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxaldehyde
OR23219-1G OR23219-250MG
APOSOR23219-1GEA 234 EUR
APOSOR23219-1G APOSOR23219-250MG
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681912
CAS Number: 141103-93-7