4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G
OR23218-250MG
OR23218-100MG
OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA
959
EUR
APOSOR23218-1G
APOSOR23218-250MG
APOSOR23218-100MG
APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Formula:
C₉H₁₀ClNO₃S Peso molecolare: 247,7 g/mol Punto di fusione: 44…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02681911 CAS Number: 368869-93-6 UN: 3261 ADR: 8,III |