Stampa…
3-Thienyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23202-1G OR23202-250MG
APOSOR23202-1GEA 227 EUR
APOSOR23202-1G APOSOR23202-250MG
3-Thienyl isocyanate
3-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₅H₃NOS
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 36…37 °C/0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02681899
CAS Number: 76536-95-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III