Stampa…

3-(2-Bromoacetyl)thiophene

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR23201-1G OR23201-250MG OR23201-500MG
APOSOR23201-1GEA 132 EUR
APOSOR23201-1G APOSOR23201-250MG APOSOR23201-500MG
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
3-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Punto di ebollizione: 78…79 °C/ 5mmHg
Punto di fusione: 62…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1468-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR