Stampa…
2-Thienyl isocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23197-1G OR23197-5G OR23197-100MG OR23197-250MG OR23197-500MG
APOSOR23197-1GEA 191 EUR
APOSOR23197-1G APOSOR23197-5G APOSOR23197-100MG APOSOR23197-250MG APOSOR23197-500MG
2-Thienyl isocyanate
2-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₅H₃NOS
Punto di ebollizione: 36…38 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677700
CAS Number: 2048-57-9