Stampa…
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 154 EUR
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Punto di fusione: 29…33 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02677721
CAS Number: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II