Stampa…
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 43.5 EUR
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Thiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClOS
Peso molecolare: 146,6 g/mol
Punto di ebollizione: 206…208 °C
Densità: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005428
CAS Number: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II