Stampa…
5-Phenylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 51 EUR
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 23…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090038
CAS Number: 1006-67-3