Stampa…
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 40.6 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Punto di ebollizione: 111 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001794
CAS Number: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8,II