Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
OR23187-1G OR23187-250MG
APOSOR23187-1GEA 101 EUR
APOSOR23187-1G APOSOR23187-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,1400 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681907
CAS Number: 25016-09-5