Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀O₄ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002554 CAS Number: 787-70-2 EINECS: 212-328-3 |