Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G OR23178-5G OR23178-1G
APOSOR23178-25GEA 419 EUR
APOSOR23178-25G APOSOR23178-5G APOSOR23178-1G
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂S
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114669
CAS Number: 113893-08-6