Stampa…
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
OR23175-1G OR23175-250MG
APOSOR23175-1GEA 79.9 EUR
APOSOR23175-1G APOSOR23175-250MG
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formula: C₁₀H₇BrOS
Punto di fusione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176410
CAS Number: 26167-45-3
UN: 3261
ADR: 8,III