Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 504 EUR
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆OS
Peso molecolare: 162,2083 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C/20mmHg
Punto di fusione: 53…57 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052376
CAS Number: 5381-20-4