Stampa…
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 132 EUR
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClO₂S₂
Peso molecolare: 232,71 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681897
CAS Number: 18494-87-6
UN: 3261
ADR: 8,III