Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01846406
CAS Number: 5381-25-9