Stampa…
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 143 EUR
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Formula: C₁₁H₇ClOS
Peso molecolare: 222,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681905
CAS Number: 181132-70-7