Stampa…
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
Punto di fusione: 248…251 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01365834
CAS Number: 6925-00-4