5-Bromo-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉Br Punto di ebollizione: 202…204 °C Densità: 1,361 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000087 CAS Number: 556-96-7 |