Stampa…
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 219 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Peso molecolare: 205,24 g/mol
Punto di fusione: 260…261 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02682027
CAS Number: 306934-96-3