Stampa…
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Phenylthiophene-2-carbaldehyde, 5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde
OR23148-1G OR23148-5G
APOSOR23148-1GEA 120 EUR
APOSOR23148-1G APOSOR23148-5G
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
Peso molecolare: 188,25 g/mol
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01151752
CAS Number: 19163-21-4