Stampa…
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 109 EUR
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formula: C11H8O2S
Peso molecolare: 204,2450 g/mol
Punto di fusione: 188…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01313432
CAS Number: 19163-24-7