Stampa…
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.7 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C/11mmHg
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015895
CAS Number: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9