3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆BrNO Punto di ebollizione: 44 °C/0,4mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02677720 CAS Number: 130628-75-0 UN: 3265 ADR: 8,III |