Stampa…
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 29.2 EUR
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂O
Peso molecolare: 199,01 g/mol
Punto di fusione: 73…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682026
CAS Number: 51376-06-8