Stampa…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-carbaldehyde
OR23134-1G OR23134-250MG
APOSOR23134-1GEA 154 EUR
APOSOR23134-1G APOSOR23134-250MG
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂O₂
Peso molecolare: 148,12 g/mol
Punto di fusione: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01200350
CAS Number: 32863-33-5