Stampa…
2-Bromothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 21.9 EUR
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromothiazole
2-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C
Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005316
CAS Number: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4