Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2,1,3-benzothiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 519 EUR
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,1900 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00185826
CAS Number: 874-37-3