Stampa…
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂S
Peso molecolare: 215,0700 g/mol
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460091
CAS Number: 1753-75-9