Stampa…
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23129-1G OR23129-250MG
APOSOR23129-1GEA 147 EUR
APOSOR23129-1G APOSOR23129-250MG
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00544836
CAS Number: 65858-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III