Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Isothiocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
OR23128-1G OR23128-250MG
APOSOR23128-1GEA 314 EUR
APOSOR23128-1G APOSOR23128-250MG
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
Formula: C₇H₃N₃S₂
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681895
CAS Number: 337508-62-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III