Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-carbaldehyde
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 72.7 EUR
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
Peso molecolare: 164,1800 g/mol
Punto di fusione: 89…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457949
CAS Number: 71605-72-6