2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄N₂O₂S Punto di fusione: 230…232 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01647555 CAS Number: 16405-98-4 |