Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G OR23119-5G
APOSOR23119-1GEA 143 EUR
APOSOR23119-1G APOSOR23119-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
Peso molecolare: 164,1845 g/mol
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681902
CAS Number: 5170-68-3